Tisk…

1,4-Diethynylbenzene 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

391550050 391550010
ACRO391550050EA 6070 CZK
ACRO391550050 ACRO391550010
1,4-Diethynylbenzene 95%
1,4-Diethynylbenzene
Vzorec: C₁₀H₆
Bod tání: 94…98 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00078375
CAS číslo: 935-14-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to orange to brown Crystalline powder, crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 96 °C
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR