Tisk…

4-Amino-m-anisic acid 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 4-Amino-3-methoxybenzenecarboxylic acid

391460010 391460050
ACRO391460010EA 2190 CZK
ACRO391460010 ACRO391460050
4-Amino-m-anisic acid 98%
4-Amino-m-anisic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
MW: 167.16
Bod tání: 186…188 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00016539
CAS číslo: 2486-69-3

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light beige to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 191 °C
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR