Tisk…
Kyanid draselný 97+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
388315000 388310025 388310100 388311000
ACRO388315000EA 3870 CZK
ACRO388315000 ACRO388310025 ACRO388310100 ACRO388311000
Kyanid draselný 97+%, extra pure
Kyanid draselný
Vzorec: KCN
Bod varu: 1625 °C
Bod tání: 634 °C
Hustota: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011397
CAS číslo: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,07709
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.0 %
Water ≤0.2 %
Carbonate (CO3) ≤1 % (as K2CO3)
Potassium formate ≤0.5 %
Free alkali (KOH) ≤1 %