Tisk…

Síran olovnatý 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Lead sulphate

387271000 387275000
ACRO387271000EA 1210 CZK
ACRO387271000 ACRO387275000
Síran olovnatý 99%
Síran olovnatý
Vzorec: O₄PbS
Bod tání: 1170 °C
Hustota: 6,0631 g/cm³ (18 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011166
CAS číslo: 7446-14-2
EINECS: 231-198-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,05444

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder
Identification Confirmed
Elemental Analysis ≥98.5 % (AES)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR