Tisk…

Aluminium trifluoromethanesulphonate 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

383260100 383260500
ACRO383260100EA 3980 CZK
ACRO383260100 ACRO383260500
Aluminium trifluoromethanesulphonate 99%
Aluminium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃AlF₉O₉S₃
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143596
CAS číslo: 74974-61-1
UN: 3261
ADR: 8,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR