Tisk…

1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

379830050 379830250
ACRO379830050EA 5670 CZK
ACRO379830050 ACRO379830250
1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene 99%
1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene
Vzorec: C₈H₈BrClO
Bod varu: 150…152 °C (18 mmHg)
Bod tání: 38…39 °C
Bod vzplanutí: 150 °C
MDL Number: MFCD00000617
CAS číslo: 2033-76-3
EINECS: 217-994-9
UN: 2811

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR