Tisk…

3-Formylsalicylic acid hydrate 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

377070010 377070050 377070250
ACRO377070010EA 2720 CZK
ACRO377070010 ACRO377070050 ACRO377070250
3-Formylsalicylic acid hydrate 97%
3-Formylsalicylic acid hydrate
Vzorec: C₈H₈O₅
Bod tání: 249…252 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03804454
CAS číslo: 1266615-78-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤11 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 % (On dry substance)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR