Tisk…

5-Bromo-2-methoxypyridine 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

376880050 376880250
ACRO376880050EA 1590 CZK
ACRO376880050 ACRO376880250
5-Bromo-2-methoxypyridine 97%
5-Bromo-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆BrNO
Bod varu: 80 °C (12 mmHg)
Bod vzplanutí: 96 °C
MDL Number: MFCD01318952
CAS číslo: 13472-85-0

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5530 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR