Tisk…

4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 99+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

373230010 373230050 373230250
ACRO373230010EA 1940 CZK
ACRO373230010 ACRO373230050 ACRO373230250
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 99+%
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
Bod tání: 174…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006441
CAS číslo: 1134-35-6
EINECS: 214-483-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR