Tisk…

1,8-Diaminonaphthalene 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

371180050 371181000 371185000
ACRO371180050EA 1390 CZK
ACRO371180050 ACRO371181000 ACRO371185000
1,8-Diaminonaphthalene 97%
1,8-Diaminonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
Bod varu: 205 °C (12 mmHg)
Bod tání: 63…66 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004033
CAS číslo: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06459

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Grey to red to purple to dark brown Crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
GC ≥96.0 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR