Tisk…
2-Bromo-5-nitroanisole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
370800100
ACRO370800100EA 2470 CZK
ACRO370800100
2-Bromo-5-nitroanisole 98%
2-Bromo-5-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆BrNO₃
Bod tání: 99…103 °C
MDL Number: MFCD00041250
CAS číslo: 77337-82-7
EINECS: 278-669-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
GC ≥97.5 %