Tisk…

N-Vinylphthalimide 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

370200050 370200250
ACRO370200050EA 4670 CZK
ACRO370200050 ACRO370200250
N-Vinylphthalimide 99%
N-Vinylphthalimide

CAS No.: 3485-84-5

Vzorec: C₁₀H₇NO₂
MW: 173.17 g/mol
Bod tání: 84…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078446
CAS číslo: 3485-84-5

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 88 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR