Tisk…

2-Picolyl bromide hydrobromide 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

370110050 370110250 370111000
ACRO370110050EA 2190 CZK
ACRO370110050 ACRO370110250 ACRO370111000
2-Picolyl bromide hydrobromide 98%
2-Picolyl bromide hydrobromide
Vzorec: C₆H₇Br₂N
Bod tání: 149…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863544
CAS číslo: 31106-82-8
UN: 2923
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to pink to orange-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR