Tisk…

4-Hydroxyphenylboronic acid 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

369420050 369420010
ACRO369420050EA 6880 CZK
ACRO369420050 ACRO369420010
4-Hydroxyphenylboronic acid 97%
4-Hydroxyphenylboronic acid
Vzorec: C₆H₇BO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01074628
CAS číslo: 71597-85-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR