Tisk…

Chloroform-D1 99.8 atom % D + 1% TMS stabilised for NMR spectroscopy

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D

Stabilization: Stabilised with silver

368981000 368985000
ACRO368981000EA 3540 CZK
ACRO368981000 ACRO368985000
Chloroform-D1 99.8 atom % D + 1% TMS stabilised for NMR spectroscopy
Chloroform-D1
Vzorec: CDCl₃
Bod varu: 60,8 °C (1013 hPa)
Bod tání: –64 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000827
CAS číslo: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 %
Stabilizer silver foil
D-Enrichment ≥99.75 %
TMS 1 v/v%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR