Tisk…

Ethylene diacrylate 95% stabilizovaný

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

366970050 366970250
ACRO366970050EA 5190 CZK
ACRO366970050 ACRO366970250
Ethylene diacrylate 95% stabilizovaný
Ethylene diacrylate

Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid

Vzorec: C₈H₁₀O₄
Bod varu: 62…65 °C (2 mmHg)
Hustota: 1,04 g/cm³
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008629
CAS číslo: 2274-11-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 100 to 400 ppm MEHQ


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR