Tisk…

Oxid hlinitý kyselý Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A for chromatography

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

365750010 365750025 365750100
ACRO365750010EA 4010 CZK
ACRO365750010 ACRO365750025 ACRO365750100
Oxid hlinitý kyselý Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A for chromatography
Oxid hlinitý kyselý
Vzorec: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Bod varu: 2980 °C (760 mmHg)
Bod tání: 2030 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003424
CAS číslo: 1344-28-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Powder
Particle size ≤5 % (<40 µm)
Specific surface area 185 to 225 m²/g
pH 4.0 to 5.0 (10% aqueous suspension)
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR