Tisk…
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Dichlorophenylacetic acid
365550250
ACRO365550250EA 4780 CZK
ACRO365550250
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid 97%
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
MW: 205.04
Bod tání: 130…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861393
CAS číslo: 10236-60-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 135 °C
HPLC ≥96.0 %