Tisk…
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
363660010
ACRO363660010EA 2590 CZK
ACRO363660010
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid 98%
2,2'-Bipyridine-4,4'-dicarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₈N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015430
CAS číslo: 6813-38-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %