Tisk…

Isobutylboronic acid 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

359950010 359950050 359950250
ACRO359950010EA 1020 CZK
ACRO359950010 ACRO359950050 ACRO359950250
Isobutylboronic acid 98%
Isobutylboronic acid
Vzorec: C₄H₁₁BO₂
Bod tání: 108…111 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00134156
CAS číslo: 84110-40-7

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to cream Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR