Tisk…

4-Phenoxyphenylboronic acid 95+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

359640010 359640050 359640250
ACRO359640010EA 1270 CZK
ACRO359640010 ACRO359640050 ACRO359640250
4-Phenoxyphenylboronic acid 95+%
4-Phenoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁BO₃
Bod tání: 141…145 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00093312
CAS číslo: 51067-38-0

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR