Tisk…

(2-Formylfenyl)boronová kyselina 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

359360010 359360050
ACRO359360010EA 1640 CZK
ACRO359360010 ACRO359360050
(2-Formylfenyl)boronová kyselina 98%
(2-Formylfenyl)boronová kyselina
Vzorec: C₇H₇BO₃
Bod tání: 120…122 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00151822
CAS číslo: 40138-16-7

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to pink to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR