Tisk…
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
356480010 356480050 356480250
ACRO356480010EA 857 CZK
ACRO356480010 ACRO356480050 ACRO356480250
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄Cl₂O₂S
Bod varu: 102 °C (,9 mmHg)
Hustota: 1,499 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051697
CAS číslo: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5690 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %