Tisk…

Potassium superoxide

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

355420250 355425000
ACRO355420250EA 1790 CZK
ACRO355420250 ACRO355425000
Potassium superoxide
Potassium superoxide
Vzorec: KO₂
Bod tání: 400 °C
Hustota: 2,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082411
CAS číslo: 12030-88-5
EINECS: 234-746-5
UN: 2466
ADR: 5.1,I

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Yellow Powder or chunks
Oxygen (O) ≥215 cm³/g O2-content


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR