Tisk…
Kyanogenbromid 3 M in dichloromethane
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
353991000
ACRO353991000EA 3790 CZK
ACRO353991000
Kyanogenbromid 3 M in dichloromethane
Kyanogenbromid
Vzorec: CBrN
MW: 105.92
Bod varu: 61.4
Bod tání: 52
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011597
CAS číslo: 506-68-3
EINECS: 208-051-2
UN: 2927
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,02763
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 2.95 to 3.3 M