Tisk…

Tetrabutylammonium tetrafluoroborate 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

353090250 353091000 353090050
ACRO353090250EA 2760 CZK
ACRO353090250 ACRO353091000 ACRO353090050
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate 98%
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Vzorec: C₁₆H₃₆BF₄N
Bod tání: 156…163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011634
CAS číslo: 429-42-5
EINECS: 207-058-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR