Tisk…
3-Nitropyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
348130010
ACRO348130010EA 2570 CZK
ACRO348130010
3-Nitropyridine 98%
3-Nitropyridine
Vzorec: C₅H₄N₂O₂
MW: 124.1
Bod varu: 75 °C (1 mmHg)
Bod tání: 35…40 °C
MDL Number: MFCD00234974
CAS číslo: 2530-26-9
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
GC ≥97.5 %