Tisk…

3-Fluorophenylboronic acid 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

345640010 345640050 345640250
ACRO345640010EA 1130 CZK
ACRO345640010 ACRO345640050 ACRO345640250
3-Fluorophenylboronic acid 97%
3-Fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BFO₂
Bod tání: 211…212 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00236042
CAS číslo: 768-35-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR