Tisk…

N-Boc-L-prolinol 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

344560050 344560250
ACRO344560050EA 2270 CZK
ACRO344560050 ACRO344560250
N-Boc-L-prolinol 98%
N-Boc-L-prolinol
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₃
Bod tání: 60…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066232
CAS číslo: 69610-40-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -46° to -52° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR