Tisk…

Thiofen 99.5%, extra pure benzene free

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

342591000 342595000
ACRO342591000EA 1390 CZK
ACRO342591000 ACRO342595000
Thiofen 99.5%, extra pure benzene free
Thiofen
Vzorec: C₄H₄S
Bod varu: 84,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –38 °C
Hustota: 1,065 g/cm³
Bod vzplanutí: –9 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005413
CAS číslo: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
UN: 2414
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09490

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤40 APHA
Benzene ≤0.1 % (GC)

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR