Tisk…

Trimethyl(vinyloxy)silane 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

338700010 338700050
ACRO338700010EA 1120 CZK
ACRO338700010 ACRO338700050
Trimethyl(vinyloxy)silane 97%
Trimethyl(vinyloxy)silane

Appearance: Clear light yellow Liquid

Vzorec: C₅H₁₂OSi
Bod varu: 74…75 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,77 g/cm³
Bod vzplanutí: –10 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00054764
CAS číslo: 6213-94-1
UN: 1993
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3885 to 1.3905 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR