Tisk…

(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

338390010 338390050 338390250
ACRO338390010EA 1010 CZK
ACRO338390010 ACRO338390050 ACRO338390250
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol 98%
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol
Vzorec: C₄H₁₀O₃
Bod varu: 133 °C (35 mmHg)
Hustota: 1,12 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004719
CAS číslo: 623-39-2
EINECS: 210-791-6

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR