Tisk…
N-Boc-DL-2-aminotetralin-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Boc-amino)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic Acid, 2-N-Boc-amino-tetrahydro-2-naphthoic acid
334370010
ACRO334370010EA 4930 CZK
ACRO334370010
N-Boc-DL-2-aminotetralin-2-carboxylic acid 98%
N-Boc-DL-2-aminotetralin-2-carboxylic acid
Appearance: White to beige Crystalline powder
Vzorec: C₁₆H₂₁NO₄
MW: 291.347 g/mol
Bod tání: 177…187 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800586
CAS číslo: 98569-12-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %