Tisk…
4-Chloro-o-phenylenediamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
331860050 331860250 331861000
ACRO331860050EA 1120 CZK
ACRO331860050 ACRO331860250 ACRO331861000
4-Chloro-o-phenylenediamine 97%
4-Chloro-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Bod varu: 280 °C (1013 hPa)
Bod tání: 70…75 °C
MDL Number: MFCD00011691
CAS číslo: 95-83-0
EINECS: 202-456-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey-brown to dark brown Powder or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 75 °C
GC ≥96.0 %