Tisk…

4-Chlorobutyronitrile 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

329940050 329941000 329945000
ACRO329940050EA 703 CZK
ACRO329940050 ACRO329941000 ACRO329945000
4-Chlorobutyronitrile 97%
4-Chlorobutyronitrile
Vzorec: C₄H₆ClN
Bod varu: 195…197 °C (760 mmHg)
Bod tání: -44 °C
Hustota: 1,08 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001972
CAS číslo: 628-20-6
EINECS: 211-031-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR