Tisk…

Chloro(diisopropyl)phosphine 96%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Di-i-propylchlorophosphine

321550050 321550250
ACRO321550050EA 2500 CZK
ACRO321550050 ACRO321550250
Chloro(diisopropyl)phosphine 96%
Chloro(diisopropyl)phosphine
Vzorec: C₆H₁₄ClP
Bod varu: 69 °C (33 mmHg)
Hustota: 0,95 g/cm³
Bod vzplanutí: 3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015027
CAS číslo: 40244-90-4
UN: 2924
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR