Tisk…
Dimethylsulfoxid-D6 100.0 atom % D NMR
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
320760075
ACRO320760075EA 7580 CZK
ACRO320760075
Dimethylsulfoxid-D6 100.0 atom % D NMR
Dimethylsulfoxid-D6
Packaged in 0.75 ml ampoules
Vzorec: D₃CS(O)CD₃
MW: 84.09
Bod varu: 189
Bod tání: 20.2
Hustota: 1.19 g/cm³
Bod vzplanutí: 88 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002090
CAS číslo: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %