Tisk…

Kyselina sírová 96.00% (±0.15%), pure

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

302070010 302070025 302070011 302070026 302070100
ACRO302070010EA 1860 CZK
ACRO302070010 ACRO302070025 ACRO302070011 ACRO302070026 ACRO302070100
Kyselina sírová 96.00% (±0.15%), pure
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Bod varu: ∼335 °C (1013 hPa)
Bod tání: 10 °C
Hustota: 1,83 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Merck Index: 14,08974

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Viscous liquid
Titration with NaOH 95.85 to 96.15 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR