Tisk…

2-Ethynylpyridine 98+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

295670010 295670050 295670250
ACRO295670010EA 2020 CZK
ACRO295670010 ACRO295670050 ACRO295670250
2-Ethynylpyridine 98+%
2-Ethynylpyridine

CAS No.: 1945-84-2

Vzorec: C₇H₅N
MW: 103.12 g/mol
Bod varu: 77…78 °C (14 mmHg)
Hustota: 1.02 g/cm³
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00041598
CAS číslo: 1945-84-2

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR