Tisk…
4-Fluoroanthranilic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
293020025
ACRO293020025EA 3570 CZK
ACRO293020025
4-Fluoroanthranilic acid 96%
4-Fluoroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13
Bod varu: 305
Bod tání: 188…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075553
CAS číslo: 446-32-2
EINECS: 207-163-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 195 °C
HPLC ≥95 %