Tisk…
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5,10,15,20-Tetrakis(perfluorophenyl)porphyrin, 5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21h,23h-porphine
292151000
ACRO292151000EA 4340 CZK
ACRO292151000
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin 95%
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin
Appearance: Violet to purple Crystalline powder
Vzorec: C₄₄H₁₀F₂₀N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010032
CAS číslo: 25440-14-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Violet to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %