Tisk…

Calix[4]arene 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 1,3,5,7(1,3)-Tetrabenzenacyclooctaphane-12,32,52,72-tetraol

290190010 290190050
ACRO290190010EA 3090 CZK
ACRO290190010 ACRO290190050
Calix[4]arene 98%
Calix[4]arene
Vzorec: C₂₈H₂₄O₄
Bod tání: 315…318 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233673
CAS číslo: 74568-07-3

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR