Tisk…
(R)-(+)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine 95+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
277140010
ACRO277140010EA 4780 CZK
ACRO277140010
(R)-(+)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine 95+%
(R)-(+)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₆H₁₄N₂O
Bod varu: 42 °C (1,8 mmHg)
Hustota: 0,97 g/cm³
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010622
CAS číslo: 72748-99-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4635 to 1.4655 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %
Specific optical rotation +76° to +84° (20°C, 589 nm) (neat)