Tisk…

2,4-Difluorobenzaldehyde 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

271470050 271470250
ACRO271470050EA 1990 CZK
ACRO271470050 ACRO271470250
2,4-Difluorobenzaldehyde 98%
2,4-Difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₂O
Bod varu: 65…66 °C (17 mmHg)
Bod tání: 2…3 °C
Hustota: 1,29 g/cm³
Bod vzplanutí: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010326
CAS číslo: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
UN: 1989
ADR: 3,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR