Tisk…

Chlorid nikelnatý hexahydrát 98+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

270510010 270512500 270510050
ACRO270510010EA 6840 CZK
ACRO270510010 ACRO270512500 ACRO270510050
Chlorid nikelnatý hexahydrát 98+%
Chlorid nikelnatý hexahydrát
Vzorec: NiCl₂·6H₂O
Bod tání: 140 °C
Hustota: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149809
CAS číslo: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06529

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Green Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.0 %
pH 4 to 6 (5 % at 20°C)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤60 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR