Tisk…

Potassium methyl malonate 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

269550250 269551000 269555000
ACRO269550250EA 1510 CZK
ACRO269550250 ACRO269551000 ACRO269555000
Potassium methyl malonate 98%
Potassium methyl malonate
Vzorec: C₄H₅KO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014021
CAS číslo: 38330-80-2
EINECS: 253-886-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR