Tisk…
Ethyl-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
251280100
ACRO251280100EA 2340 CZK
ACRO251280100
Ethyl-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate 99%
Ethyl-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
Appearance: Yellow Crystalline powder
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂S
Bod tání: 113…117 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005862
CAS číslo: 4506-71-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 117 °C
GC ≥98.5 %