Tisk…

2,5-Dihydrofuran 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

244780250 244781000
ACRO244780250EA 2170 CZK
ACRO244780250 ACRO244781000
2,5-Dihydrofuran 98%
2,5-Dihydrofuran
Vzorec: C₄H₆O
MW: 70.09
Bod varu: 66…67 °C (760mbar)
Hustota: 0.92 g/cm³
Bod vzplanutí: –016 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003219
CAS číslo: 1708-29-8
UN: 3271
ADR: 3 II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR