Tisk…
Sodík 30% (w/w) dispersion in toluene, Ø <0.1 mm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
243262500
ACRO243262500EA 6290 CZK
ACRO243262500
Sodík 30% (w/w) dispersion in toluene, Ø <0.1 mm
Sodík
Vzorec: Na
MW: 22.99
Bod varu: 881
Bod tání: 97.8
Hustota: 0.90 g/cm³
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085307
CAS číslo: 7440-23-5
UN: 3482
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08641
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dispersion in toluene
Additional info Trace analysis based on 100% sodium metal purity
Strength ≥30 % (Na)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤550 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm