Tisk…
Aflatoxin B1, crystalline
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
227340010 227340100 227340500
ACRO227340010EA 2160 CZK
ACRO227340010 ACRO227340100 ACRO227340500
Aflatoxin B1, crystalline
Aflatoxin B1
Vzorec: C₁₇H₁₂O₆
Bod tání: 268…269 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00869647
CAS číslo: 1162-65-8
UN: 3462
ADR: 6.1,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Solubility (10 mg/ml in CH2Cl2) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥98 %